Descripción
- Fabricado con poliestireno USP Clase VI y libre de contaminantes que alteran experimentos
- Esterilizadas con rayos gamma, no pirogénicas y certificadas sin ARNasa/ADNasa detectable
- Incluye un tapón de fibra de poliéster que ofrece un alto nivel de protección contra el pipeteo y la contaminación por líquidos y aerosoles
- Identifique fácilmente los tamaños mediante anillos codificados por colores
- Marcado con graduaciones ascendentes y descendentes, así como graduaciones negativas, lo que permite una dispensación precisa y cómoda de líquidos
- Se recomienda su uso con el controlador de pipetas Gilson™ MACROMAN™, pero se puede utilizar con cualquier controlador de pipetas
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno, polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduaciones | 0,01 mL y 0,1 mL |
| Cantidad | 1000 pipetas |
| Tipo de empaquetado | En envase individual |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 1 mL |
| Longitud (métrico) | 279,40 mm |
| Tipo | Pipeta serológica |
| Desechables | Sí |
| Mostrar más |