Learn More
Delantal de Polietileno Desechable
70.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
125 x 70 cm, blanco
Descripción
- Tejido de PE
- Peso: 12 gsm
- EPI de Categoría I
- Peso del artículo (gr/pc): Método de prueba ISO3801, estándar 12+1
- Propiedades de resistencia a roturas (N/5 cm): Método de prueba MD ISO13934-1, estándar >16
- Método de prueba CD ISO13934-1, estándar >11,5
- Velocidad de elongación (%): Método de prueba MD ISO13934-1, estándar >321,91
- Método de prueba CD ISO13934-1, estándar >246,21
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Material | Polietileno |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Esterilidad | No estéril |
Grosor | 18 μm |
Incluye | 10 delantales/bolsa, 10 bolsas/caja(Caja:37 x 29 x 22 cm) |
Certificaciones/conformidad | Categoría EPI I conforme al Reglamento (EU) 2016/425 |
Dimensiones (L x An) | 125 x 70 cm |