Learn More
Kartell™ Copas para muestras de poliestireno Technicon™ Beckman™ Konelab™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 mL
2 mL
4 mL
Altura (métrico):
22,6
24,9 mm
37,9 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Descripción
Fabricadas con poliestireno transparente para una visibilidad óptima. Las copas para muestras Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ se utilizan para análisis de muestras.
- Una gama de copas de analizador automático de poliestireno transparente con bases cónicas
- Para Technicon™, Beckman™, Konelab™
- Se suministran sin tapones
- Graduados
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1000/paq. |
| Capacidad (métrico) | 4 mL |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Cubeta |
| Material | Poliestireno |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Para analizadores Technicon™, Beckman™ y Konelab™ |
| Altura (métrico) | 37,9 mm |