Learn More
Kartell™ Copa para contador de células de poliestireno desechable
Fabricada con poliestireno transparente para una visibilidad óptima. Las copas para contador de células Kartell™ Coulter™ se emplean para análisis de muestras con contadores de células.
Marca: Kartell™ 0093600
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Desechables
- Incluye tapones de polietileno
Especificaciones
200 paq. | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Para análisis | |
56 mm |
25 mL | |
Cubeta | |
Sí | |
Para los contadores de células Toa™ y Royco-Hycel™ |
Título del producto
Kartell™ Copa para contador de células de poliestireno desechable > Capacidad: 25 ml; cantidad: 200/paquete
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido