Learn More
Greiner Bio-One Pipetas serológicas de poliestireno desechable
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8001022
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 ml
Color:
Azul
Naranja
Rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
Código de producto. 10693981
Marca: Greiner Bio-One 607180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñadas con una tira Schellbach vertical a color que facilita considerablemente la lectura del volumen. Las pipetas serológicas de poliestireno desechables Greiner Bio-One™ ofrecen una solución transparente y resistente para transportar un volumen medido de líquido y para dispensar medios.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Estéril
  • Máxima precisión, pipeteo sin gotas
  • Graduaciones claras y fácilmente legibles
  • Unidades de pipeteo disponibles bajo solicitud
  • Código de color de la pipeta conforme a los estándares internacionales
  • Máxima claridad gracias al poliestireno de alto grado
  • Número de lote y fecha de caducidad en cada bolsa
  • Se suministran con un material de filtro fibroso sintético para ofrecer protección contra la aspiración de líquido en el dispositivo de pipeteo (excepción: la pipeta de aspiración sin material de filtro fibroso)
  • Envase de papel o plástico con función de apertura desprendible para pipetas envasadas individualmente con función adicional de ruptura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Forma: Estándar
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de cultivo de tejidos
Graduado Sí
Graduaciones 1/10 mL
Cantidad 200/pack
Tipo de empaquetado Envueltas individualmente en envase de papel/plástico
Color Naranja
Volumen (métrico) 10 mL
Longitud (métrico) 343 mm
Tipo Pipeta serológica
Desechables Sí