Learn More
Kartell™ Agitador desechable para cubetas
Fabricado con poliestireno para evitar la rotura de cubetas frágiles. Los agitadores desechables para cubetas Kartell™ están diseñados con un extremo redondeado que aporta mayor comodidad y una paleta agitadora plana para una mezcla óptima.
Marca: Kartell™ 0093900
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
Fabricadas con poliestireno para evitar la rotura de cubetas frágiles. Los agitadores desechables para cubetas Kartell™ se han diseñado con un extremo redondeado para mayor comodidad y una pala de agitación plana para una mezcla óptima.
- Certificado CE-IVD
- Desechables
Especificaciones
3 mm | |
PS (poliestireno) | |
90 mm |
Agitador | |
CE-IVD |