Learn More
Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Analog Cell Disruptor
Increases the disruption efficiency of disruption beads with unique, patented microtube holder design. Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Analog Cell Disruptor provides vigorous mechanical cell disruption.
Marca:  Scientific Industries SI™ SI-D258
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15547345
  • 733.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Interrupción rápida sin manos de hasta 12 microtubos (1,5 ml o 2,0 ml)
  • Se suministra con un nuevo soporte universal para microtubos
  • Ajusta el temporizador para que funcione durante un máximo de 15 minutos o de forma continua
  • Adecuado para su uso en salas frías o incubadoras
  • Menos costoso que las unidades ultrasónicas o los homogeneizadores
Aplicaciones:
  • Interrupción de cultivos bacterianos para el aislamiento de ácidos nucleicos y aguas abajo procesando
  • Molienda de tejido vegetal para extracciones de ADN
  • Preparación de lisados celulares a partir de levadura o hongos
  • Resuspensión rápida de pellets
  • Disolución de sustancias químicas
Especificaciones
Especificaciones
2850 rpm
230 V
1,5/2 mL
50 Hz
190 mm
4,3 kg
Soporte universal para microtubos
230 V, 50 Hz
Microtubos
Enchufe de la UE
165 mm
122 mm
SI-D258
12