Learn More
Brady™ Dissolvable Paper Labels with Ribbon for Brady™ Label Makers
Se disuelve totalmente en el agua sin dejar residuos de adhesivo.
Marca: Brady™ 149607
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se disuelve totalmente en el agua sin dejar residuos de adhesivo.
Especificaciones
Cinta de impresora | |
BMP53 Label Printer | |
Thermal Transfer | |
0,75 in | |
19.05 mm | |
0.0762 mm | |
Mate | |
-94°F to +212°F | |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
1 Ribbon |
Negro sobre blanco | |
Papel | |
25 ft. | |
7.62 m | |
0.003 in. | |
Acrylic, Removable | |
Label | |
De -70 °C a +100 °C | |
Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling |