Learn More
Estándar de destilación ASTM D 86; NF EN ISO 3405 (valor nominal: 164-357 °C), Paragon Scientific™
Los materiales de referencia certificados por destilación se utilizan para la verificación de los instrumentos de laboratorio utilizados en las pruebas de destilación del petróleo y sus derivados según la norma ASTM D86. Los métodos de prueba alternativos son IP 123 e ISO 3405.
Marca: Paragon Scientific CRM-DIGO
Descripción
- Material de referencia certificado para destilación
- Fabricado de acuerdo con los métodos de prueba ASTM / EN o IP
- Certificado mediante el método Round Robin
- Se suministra con MSDS.
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
- 12 meses de vida útil.
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
UN 1202 |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P331-NO provocar el vómito.
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.