Learn More
Gibco™ Agua destilada
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
Descripción
El agua destilada Gibco™ es un agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivos celulares y reactivos de laboratorio. Esta agua destilada Gibco™, disponible en varios tamaños para satisfacer sus necesidades, presenta las siguientes características:
Calidad de cultivos celulares
Rendimiento comprobado
Uso en aplicaciones de cultivos celulares y biología molecular
Calidad de cultivos celulares
El agua destilada Gibco™ se prepara mediante destilación y filtración (0,1 μm), sin adición de sustancias. Supervisamos la calidad del agua de manera rutinaria. La conductividad, el carbono orgánico total, las endotoxinas y la contaminación microbiana se comprueban a diario; los metales se comprueban mensualmente.
Rendimiento probado
El rendimiento y la uniformidad que se esperan de los productos de medios líquidos Gibco™ dependen del agua de alta calidad que utilizamos en la fabricación. Esta misma agua también se embotella como agua destilada Gibco™.
Uso en aplicaciones de cultivos celulares y biología molecular
El agua destilada Gibco™ se puede usar para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas la preparación de medios de polvo o Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la creación de soluciones y la dilución de tampones.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sistema de calidad y fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
El agua destilada Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos el producto de agua destilada Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (15230-147). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Calidad de cultivos celulares
El agua destilada Gibco™ se prepara mediante destilación y filtración (0,1 μm), sin adición de sustancias. Supervisamos la calidad del agua de manera rutinaria. La conductividad, el carbono orgánico total, las endotoxinas y la contaminación microbiana se comprueban a diario; los metales se comprueban mensualmente.
Rendimiento probado
El rendimiento y la uniformidad que se esperan de los productos de medios líquidos Gibco™ dependen del agua de alta calidad que utilizamos en la fabricación. Esta misma agua también se embotella como agua destilada Gibco™.
Uso en aplicaciones de cultivos celulares y biología molecular
El agua destilada Gibco™ se puede usar para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas la preparación de medios de polvo o Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la creación de soluciones y la dilución de tampones.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sistema de calidad y fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
El agua destilada Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos el producto de agua destilada Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (15230-147). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Descripción | Distilled Water, 1000mL, Bottle(s), Membrane-Filtered Purification, Sterile, 15 to 30°C Storage Conditions, Room Temperature/Ambient, Fewer Resources Used/Less Waste, ISO 13485/cGMP/FDA Certified |
Esterilidad | Sterile |
Tratamiento(s) | Not DEPC-treated |
Certificado de análisis | ISO 13485, cGMP, FDA |
Cantidad | 1000 mL |