Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Enlaces de destilación
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32, GL 14
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Longitud de la chaqueta (métrico):
160 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con condensador Liebig
- Salida con cono NS
- Conexión de agua con oliva de vidrio, con conector NS
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada |
| Tipo | Enlaces de destilación |
| Material | Vidrio Duran |
| Junta cónica estándar | NS 14/23, NS 29/32 |
| Longitud de la chaqueta (métrico) | 350 mm |