Learn More
Lenz Laborglasintrumente Enlaces de destilación con cabezal antisalpicaduras
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05043003
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con dos conos NS verticales y cabezal antisalpicaduras
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
300 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
NS 29/32 |