Learn More
Disucinimidilo glutarato, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7039083
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 15404538
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58208.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 79642-50-5 | C13H14N2O8 | 326.26 g/mol
Disuccinimidyl glutarate is used as a membrane-soluble, amine-reactive N-hydroxysuccinamide ester-based homobifunctional crosslinking reagent. It is a homobifunctionla cross-linking reagent, for ex. isolation of the insulin receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El disucinimidilo glutarato se utiliza como reactivo entrecruzador homofuncional basado en éster de N-hidroxisucinamida soluble en membrana. Es un reactivo de entrecruzamiento homobifuncional, por ejemplo, para el aislamiento del receptor de insulina.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y dimetilformamida. Parcialmente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79642-50-5
Fórmula molecular C13H14N2O8
Peso molecular (g/mol) 326.26
Número MDL MFCD00153597
Clave InChI LNQHREYHFRFJAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo disuccinimidyl glutarate, di n-succinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl pentanedioate, pentanedioic acid,1,5-bis 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, dsg crosslinker, glutaric acid disuccinimidyl ester, di n-hydroxysuccinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl glutarate, di n-succinimidyl glutarate chn
PubChem CID 4432628
Nombre IUPAC bis(2,5-dioxopirrolidin-1-il) pentanodioato
SMILES O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disuccinimidyl glutarate
Cantidad 100 mg
Beilstein 8575145
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in dimethylsulfoxide and dimethylformamide. Partially soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.26
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Disuccinimidyl glutarate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Disuccinimidyl glutarate