Learn More
Ditiotreitol, > 99,5 %, calidad de biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15895458
Ditiotreitol, > 99,5 %, calidad de biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15895458 Tienda Thermo Scientific Productos
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 15895458
Marca: Thermo Scientific J15397.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza como agente protector para los grupos SH
Used as a protective agent for SH groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3483-12-3
Fórmula molecular C4H10O2S2
Peso molecular (g/mol) 154.24
Número MDL MFCD00004877
Clave InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
Nombre IUPAC (2 S,3 S)-1,4-bis(sulfanil)butano-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithiothreitol
Punto de fusión 40°C to 43°C
Punto de ebullición 125°C to 130°C/12 mm
Temperatura de inflamación >110°C
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 1719757
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Biología molecular, ultrapuro
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dithiothreitol, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dithiothreitol
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ditiotreitol, > 99,5 %, calidad de biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals >