Learn More
Ditiotreitol (cristales blancos o polvo/electroforesis), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10592945
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10592945 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10386833 25 g Frasco de vidrio 25 GR
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10592945
Brand: Fisher BioReagents BP1725
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Ditiotreitol, >-99 %, C4H10O2S2, número de CAS-3483-12-3, 1,4-ditio-dl-treitol, 1,4-ditiotreitol, 2s,3s-1,4-dimercaptobutano-2,3-diol, d-1,4-ditiotreitol, d-dtt, ditiotreitol, dl-1,4-ditiotreitol, dl-ditiotreitol, dtt, treo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 5 g, 0,04 AU máx., >-99 %
Ditiotreitol, >-99 %, C4H10O2S2, número de CAS-3483-12-3, 1,4-ditio-dl-treitol, 1,4-ditiotreitol, 2s,3s-1,4-dimercaptobutano-2,3-diol, d-1,4-ditiotreitol, d-dtt, ditiotreitol, dl-1,4-ditiotreitol, dl-ditiotreitol, dtt, treo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 5 g, 0,04 AU máx., >-99 %
  • Comúnmente usado como agente reductor para interrumpir enlaces de disulfuro en proteínas en SDS-PAGE
  • Funcionalidad probada para su uso en electroforesis
  • Se analizó la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • El DTT también se utiliza como estabilizador enzimático durante la purificación de proteínas y reacciones enzimáticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12-3-3483
Fórmula molecular C4H10O2S2
Peso molecular (g/mol) 154.24
Clave InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
Nombre IUPAC (2S,3S)-1,4-bis(sulfanil)butano-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Specifications
Nombre del producto químico o material Dithiothreitol
Absorbancia 0.04 AU max.
Punto de fusión 38 °C
Color Blanco
pH 5,1
Punto de ebullición 125°C
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 3419
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.24
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Electroforesis
Forma física Polvo/Sólido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Dithiothreitol