Learn More
Dicloruro de divinilestaño
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Divinyltin dichloride |
| Punto de ebullición | 54°C to 56°C (3 mmHg) |
| Cantidad | 2 g |
| Número UN | UN2788 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.69 |
| Forma física | Líquido |