Learn More
Velp Scientifica™ Unidad de digestión DK 42/26
Tienda Velp Productos
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Homogeneidad térmica y precisión
- La unidad de digestión de la serie DK 42/26 con bloque de calentamiento de aluminio garantiza una alta homogeneidad térmica de hasta 450 °C. La temperatura del bloque se controla constantemente mediante un microprocesador y es extremadamente estable, homogénea y precisa: ±0,5 °C a todas las temperaturas seleccionables.
- La serie DK 42/26 garantiza la precisión y repetibilidad. La DK 42/26 realiza una digestión por lotes de hasta 42 muestras con tubos de ensayo de 100 ml y Ø 26 mm, lo que reduce el consumo de energía (-13 % en comparación con la serie anterior). El bajo consumo de energía proporciona menores costes de análisis y limita la liberación de CO2
Diseño que ahorra espacio
- El diseño de la serie DK se ha desarrollado cuidadosamente para permitir que los laboratorios ahorren un valioso espacio bajo la campana extractora.
- Las unidades de digestión DK tienen dimensiones muy compactas: el nuevo bloque de calentamiento de aluminio se ha reducido y las proporciones verticales permiten liberar espacio valioso en el laboratorio.
- La estructura está hecha de acero inoxidable que se ha diseñado y probado específicamente para garantizar una fuerte resistencia a los productos químicos y al estrés mecánico.
- La rejilla de protección del bloque de aluminio proporciona un rendimiento de calentamiento mejorado y protege el bloque de calentamiento de salpicaduras y productos químicos.
Fácil de usar con la interfaz digital intuitiva
- La pantalla digital luminosa proporciona una visibilidad máxima e información de fácil lectura.
- El instrumento se utiliza con 4 teclas para navegar por las opciones del menú y programar las digestiones de una manera fácil y rápida.
- A través de la intuitiva pantalla gráfica se pueden configurar hasta 20 métodos con 4 rampas de temperatura.
- Las señales acústicas informan al operador de la finalización del análisis, lo que facilita el uso diario de la unidad de digestión.
- La inclinación del panel frontal lo protege de derrames de productos químicos a altas temperaturas.
Sistema de neutralización de vapores
- Para aplicaciones en las que el proceso de digestión produce vapores, gases ácidos o sustancias corrosivas, se recomienda encarecidamente que el instrumento se complemente con accesorios específicos:
- La bomba JP aspira vapores nocivos (x2) para garantizar una eliminación eficaz de vapores.
- El depurador SMS neutraliza todos los humos
VELP recomienda el uso del DK 42/26 en combinación con 2 unidades de aspiración JP.
Tecnología TEMS™
- Las unidades de digestión Kjeldahl de la serie DK funcionan con las innovadoras ventajas de TEMS™, lo que supone un gran ahorro.
- Ahorro de tiempo: el calentamiento rápido reduce la pérdida de tiempo
- Ahorro de energía: consumo de energía limitado que reduce las emisiones de CO2
- Ahorro de dinero: reducción de costes para cada análisis
- Ahorro de espacio: la superficie reducida ahorra un valioso espacio en la mesa de laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | Digital |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 2300 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 510 x 330 x 140 mm |
| Incluye | El instrumento, sin accesorios incluidos |
| Material | Acero inoxidable, epoxi pintado con revestimiento resistente a productos químicos |
| N.º de lugares | 42 |
| Temperatura máxima (imperial) | 842°F |
| Temperatura máxima (métrico) | 450 °C |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction