Learn More
DKK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Especificaciones
Antígeno DKK2
Concentración 0.33 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16850655
Ver documentos
Proteintech
21051-1-AP-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16840655
Ver documentos
Proteintech
21051-1-AP-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This gene encodes a protein that is a member of the dickkopf family. The secreted protein contains two cysteine rich regions and is involved in embryonic development through its interactions with the Wnt signaling pathway. It can act as either an agonist or antagonist of Wnt/beta-catenin signaling, depending on the cellular context and the presence of the co-factor kremen 2. Activity of this protein is also modulated by binding to the Wnt co-receptor LDL-receptor related protein 6.
Especificaciones
Especificaciones
DKK2
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q9QYZ8, Q9UBU2
27123, 295445, 56811
DKK2 Fusion Protein Ag12405
Primary
-20°C
DKK2
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Dickkopf 2, Dickkopf related protein 2, DKK 2, DKK2, hDkk 2
DKK2
IgG
Antigen Affinity Chromatography