Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-ditiotreitol, 99 %, para bioquímica Código de producto.: 10063023
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-ditiotreitol, 99 %, para bioquímica
Código de producto. 10063023
100 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 10063023
Marca: Thermo Scientific Chemicals 165681000
Solicitar formato a granel o personalizado
El 1,4-ditiotreitol, número de CAS 3483-12-3, es un agente reductor que se utiliza comúnmente para reducir los enlaces de disulfuro en estudios de proteínas, como la electroforesis de SDS-PAGE de inmunoensayos tipo Western blot.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El 1,4-ditiotreitol (DTT o reactivo de Cleland) reduce los enlaces de disulfuro en proteínas, lo que provoca la pérdida de la conformación nativa
  • El DTT no es estable en solución y debe prepararse en pequeñas alícuotas antes de su uso; el uso de EDTA en la solución puede aumentar la semivida del DTT
  • Normalmente se utiliza con una concentración final de 0,1 M para la estabilización de proteínas; se recomienda crear una solución madre de 1 M.
Aplicaciones
  • Protege los grupos de tiol de la oxidación y actúa como quelante químico en solución; mantiene las proteínas en estado desnaturalizado
  • Entre las aplicaciones más frecuentes se incluyen la electroforesis en SDS-PAGE y el aislamiento de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3483-12-03
Número MDL MFCD00004877
Clave InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
Nombre IUPAC (2S,3S)-1,4-bis(sulfanil)butano-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-1, 4-Dithiothreitol
Absorbancia (1M soln. in water), (1 M soln. in water) at 0nm, 0.035 max. at 500nm
Punto de fusión 39.0°C to 44.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 125.0°C to 130.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodimetry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H10O2S2
Fórmula lineal HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Cantidad 100 g
Beilstein 01, III, 2360
Índice Merck 15, 3419
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol,acetone,ether,,chloroform and ethyl acetate
Transmitancia 99% min. (c=5, 660nm, water) 1cm cell
Peso molecular (g/mol) 154.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-ditiotreitol, 99 %, para bioquímica >