Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de DL-1,4-Ditiotreitol, para Bioquímica, 1 M en agua
Código de producto. 10215054 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ML
50 ml
Código de producto. 10215054
Marca: Thermo Scientific Chemicals 426382500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-1, 4-Dithiothreitol
Color Incolora
Nombre de nota 1M Solution in water, For molecular biology
CAS 3483-12-3, 7732-18-5
Fórmula molecular C4H10O2S2
Número MDL MFCD00004877
Concentración 0.90 to 1.10M
Densidad 1.0400g/mL
Índice Merck 15, 3419
Sinónimo dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
Clave InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Nombre IUPAC (2S,3S)-1,4-bis(sulfanil)butano-2,3-diol
Peso molecular (g/mol) 154.24
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.24
Grado Bioquímica
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.04
Cantidad 250 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Dithiothreitol, 1M solution in water
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.