Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de DL-1,4-Ditiotreitol, para Bioquímica, 1 M en agua
Código de producto. p-3779935 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ML
50 ml
Código de producto. 10162994
Marca: Thermo Scientific Chemicals 426380100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-1, 4-Dithiothreitol
Color Incolora
Nombre de nota 1M Solution in water, For molecular biology
CAS 3483-12-3, 7732-18-5
Fórmula molecular C17H20N2O6
Número MDL MFCD00053547
Concentración 0.90 to 1.10M
Densidad 1.0400g/mL
Índice Merck 15, 3419
Sinónimo z-val-osu, n-cbz-l-valine succinimidyl ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, l-valine,n-phenylmethoxy carbonyl-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, zvalosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, cbz-val-osu, ksc496o1j, benzyl s-1-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy carbonyl-2-methylpropyl carbamate, n-cbz-valinyl oxy-succinimide
Clave InChI MFAOBGXYLNLLJE-HNNXBMFYSA-N
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) (2S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoato
Peso molecular (g/mol) 348.36
PubChem CID 853556
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.24
Grado Bioquímica
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.04
Cantidad 10 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Dithiothreitol, 1M solution in water
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.