Learn More
DL-2-Isopropilserina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10286001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10286001 1 g Frasco de vidrio 1 g
10601642 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10286001
Marca: Thermo Scientific Acros 339760010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7522-43-2
Fórmula molecular C6H13NO3
Peso molecular (g/mol) 147.17
Número MDL MFCD01863303
Clave InChI QTYSAGIKKRDGIV-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo dl-2-isopropylserine, s-2-amino-2-hydroxymethyl-3-methylbutanoic acid, 2-isopropyl-l-serine, 2s-2-amino-2-hydroxymethyl-3-methylbutanoic acid
PubChem CID 7010084
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-2-(hidroximetil)-3-metilbutanoico
SMILES CC(C)C(CO)(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Isopropylserine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 262°C
Color Crema
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in aq. acids and bases
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino