Learn More
DL-2-Fenilpropionaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10219503 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10219503 100 g Frasco de vidrio 100 g
10625952 25 g Frasco de vidrio 25 g
10229503 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10219503
Marca: Thermo Scientific Acros 130861000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-53-8 | C9H10O | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-53-8
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00006973
Clave InChI IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylpropionaldehyde, hydratropaldehyde, hydratropic aldehyde, hyacinthal, cumene aldehyde, hydratropa aldehyde, hydrotropic aldehyde, 2-phenyl-1-propanal, 2-phenyl propionaldehyde, aldehyd hydratropovy
PubChem CID 7146
Nombre IUPAC 2-fenilpropanal
SMILES CC(C=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-2-Phenylpropionaldehyde
Punto de fusión -60.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0110g/mL
Punto de ebullición 202.0°C to 205.0°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(C6H5)CHO
Índice de refracción 1.5160 to 1.5240
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 305
Gravedad específica 1.011
Información de solubilidad Solubility in water: 3.4g/L (20°C).
Viscosidad 2.16 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-2-Phenylpropionaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.