Learn More
DL-3-Metilciclopentanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10423035
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1757-42-2
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.14
Número MDL MFCD00001416
Clave InChI AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
PubChem CID 15650
Nombre IUPAC 3-metilciclopentan-1-ona
SMILES CC1CCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-3-Methylcyclopentanone
Color Amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 145°C
Temperatura de inflamación 36°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C5H7(=O)
Índice de refracción 1.4330 to 1.435
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 11
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-3-Methylcyclopentanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.