Learn More
Hidrato de ácido DL-6-hidroxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10155270
250 mg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
CAS 76824-99-2
Fórmula molecular C10H11NO3
Peso molecular (g/mol) 193.20
Número MDL MFCD03092912
Clave InChI CRAGDYRHPWTZJL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrate, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, akos 68, d,l-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid h2o, 6-oxidanyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, d,l-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 18525693
SMILES OC(=O)C1CC2=C(CN1)C=CC(O)=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 256°C to 260°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC ácido 6-hidroxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxílico;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.22
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidrato de ácido DL-6-hidroxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific™ >