Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-alanina, 99 %
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
DL-Alanine is used in mixed ligand (chelate) studies with transition metals such as Cu(II), Zn(ll) and Cd(ll). It is a functional component in the alanine cycle which regulates the level of alanine aminotransferases which can be used as a diagnostic tool to predict type II diabetes. It is used as a model reagent for development of amino acid racemic resolution techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DL-alanina se utiliza en estudios de ligando mixto (quelato) con metales de transición como Cu(II), Zn(ll) y CD(ll). Es un componente funcional en el ciclo de la alanina que regula el nivel de alanina aminotransferasas que se puede utilizar como herramienta de diagnóstico para predecir la diabetes tipo II. Se utiliza como modelo de reactivo para el desarrollo de técnicas de resolución racémica de aminoácidos.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
La DL-alanina se utiliza en estudios de ligando mixto (quelato) con metales de transición como Cu(II), Zn(ll) y CD(ll). Es un componente funcional en el ciclo de la alanina que regula el nivel de alanina aminotransferasas que se puede utilizar como herramienta de diagnóstico para predecir la diabetes tipo II. Se utiliza como modelo de reactivo para el desarrollo de técnicas de resolución racémica de aminoácidos.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-Alanine |
Punto de fusión | ∼292°C (decomposition) |
Beilstein | 635807 |
Índice Merck | 14,204 |
Información de solubilidad | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.09 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Densidad | 1.42 |
Cantidad | 250 g |