Learn More
Tocris Bioscience™ DL-AP5 Sodium salt
Potent and selective NMDA antagonist; sodium salt of DL-AP5
126.00€ - 464.00€
Especificaciones
Pureza | >98% |
---|---|
Tipo de producto | DL-AP5 Sodium salt |
Peso molecular | 219.11 |
Inhibidores | DL-AP5 Sodium salt |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18044332
|
Tocris Bioscience™
3693/10 |
10 mg |
126.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18014962
|
Tocris Bioscience™
3693/50 |
50 mg |
464.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
DL-AP5 Sodium salt is the sodium salt of DL-AP5 (Cat. No. 0105) and a racemic mixture of the D- and L-isomers of AP5, a selective NMDA receptor antagonist that competes with glutamate binding and is commonly used to inhibit NMDA-dependent synaptic plasticity. D-AP5 (Cat. No. 0106) is the more active isomer and displays approximately 52-fold higher potency than the L-isomer, L-AP5 (Cat. No. 0107). In vitro D-AP5 reduces NMDA-induced depolarization of cortical neurons, with no effect on the response to L-Quisqualic acid (Cat. No. 0188) or Kainic acid (Cat. No. 0222). Following spinal injection of D-AP5, NMDA-response is rapidly reduced, with no effect seen on spontaneously active neurons.DL mixture, D-isomer and L-isomer also available.
Especificaciones
>98% | |
DL-AP5 Sodium salt | |
219.11 | |
DL-AP5 Sodium salt |
Para uso exclusivo en investigación