Learn More
DL-Citrulina, 97 %
38.28€ - 164.00€
CAS | 627-77-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H13N3O3 |
Peso molecular (g/mol) | 175.188 |
Número MDL | MFCD00007955 |
Clave InChI | RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dl-citrulline, citrullin, 2-amino-5-ureidopentanoic acid, dl-2-amino-5-ureidovaleric acid, citrulina, citrulline, dl, ornithine, n5-carbamoyl-, dl, dl-ornithine, n 5-aminocarbonyl, n 5-carbamoyl-dl-ornithine, n 5-aminocarbonyl ornithine |
PubChem CID | 833 |
ChEBI | CHEBI:18211 |
Nombre IUPAC | ácido 2-amino-5-(carbamoilamino)pentanoico |
SMILES | C(CC(C(=O)O)N)CNC(=O)N |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
627-77-0 | |
175.188 | |
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYSA-N | |
833 | |
ácido 2-amino-5-(carbamoilamino)pentanoico |
C6H13N3O3 | |
MFCD00007955 | |
dl-citrulline, citrullin, 2-amino-5-ureidopentanoic acid, dl-2-amino-5-ureidovaleric acid, citrulina, citrulline, dl, ornithine, n5-carbamoyl-, dl, dl-ornithine, n 5-aminocarbonyl, n 5-carbamoyl-dl-ornithine, n 5-aminocarbonyl ornithine | |
CHEBI:18211 | |
C(CC(C(=O)O)N)CNC(=O)N |
Especificaciones
DL-Citrulline | |
C6H13N3O3 | |
dl-citrulline, citrullin, 2-amino-5-ureidopentanoic acid, dl-2-amino-5-ureidovaleric acid, citrulina, citrulline, dl, ornithine, n5-carbamoyl-, dl, dl-ornithine, n 5-aminocarbonyl, n 5-carbamoyl-dl-ornithine, n 5-aminocarbonyl ornithine | |
C(CC(C(=O)O)N)CNC(=O)N | |
175.188 | |
CHEBI:18211 | |
97% |
627-77-0 | |
MFCD00007955 | |
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2-amino-5-(carbamoilamino)pentanoico | |
833 | |
175.19 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 211-012-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes