Learn More
DL-Cysteine hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-Cysteine hydrochloride |
Punto de fusión | 156.0°C to 161.0°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Fórmula lineal | HSCH2CH(NH2)CO2H·HCl |
Pérdida por secado | 1% max. Vacuum, room temp, 20 hours+ |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.61 |
Porcentaje de pureza | ≥94.0% (HPLC) |
Cantidad | 5 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- DL-Cysteine hydrochloride, anhydrous, 95%
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.