missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
DL-Dithiothreitol, ≥99.0%, MP Biomedicals™ Código de producto.: 11467690
compliance-icons

DL-Dithiothreitol, ≥99.0%, MP Biomedicals™

Código de producto. 11467690 Tienda MP Biomedicals Productos
10 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
50 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11467690

Marca: MP Biomedicals 0210059710

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 27565-41-9
Fórmula molecular C4H10O2S2
Peso molecular (g/mol) 154.24
Número MDL MFCD00004877,MFCD00064305
Clave InChI VHJLVAABSRFDPM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo DTT, 1, 4-Dithio-DL-threitol, Cleland Reagent
Nombre IUPAC 1,4-disulfanilbutano-2,3-diol
SMILES OC(CS)C(O)CS

Especificaciones

Nombre del producto químico o material DL-Dithiothreitol
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Dithiothreitol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: DL-Dithiothreitol
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
DL-Dithiothreitol, ≥99.0%, MP Biomedicals™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado