Learn More
DL-Dithiothreitol, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18085822
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Maintains SH groups in the reduced state
Reagent for maintaining SH groups in the reduced state.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Dithiothreitol
CAS 3483-12-3
Fórmula molecular C4H10O2S2
Cantidad 10 g
Sinónimo dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
Clave InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Nombre IUPAC (2S,3S)-1,4-bis(sulfanil)butano-2,3-diol
Peso molecular (g/mol) 154.24
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza >98%