Learn More
Dímero de DL-gliceraldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15284487 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15284487
Marca: Thermo Scientific Acros 450710010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23147-59-3
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Clave InChI HQAMJDIBKAKYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,6-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, pubchem10426, dl-glyceraldehyde dimer+, 2,5-dihydroxy-3,6-dihydroxymethyl-1,4-dioxane
PubChem CID 251615
Nombre IUPAC 3,6-bis(hidroximetil)-1,4-dioxano-2,5-diol
SMILES C(C1C(OC(C(O1)O)CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Glyceraldehyde dimer
Punto de fusión 138.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt