missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DL-Lysine, MedChemExpress

Código de producto. 16432399
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16432399

Marca: Medchem Express HYB2236

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress DL-Lysine is a racemic mixture of the D-Lysine and L-Lysine. Lysine is an α-amino acid that is used in the biosynthesis of proteins.

DL-Lysine is a racemic mixture of the D-Lysine and L-Lysine. Lysine is an α-amino acid that is used in the biosynthesis of proteins.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material DL-Lysine
CAS 70-54-2
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H14N2O2
Sinónimo (±)-2,6-Diaminocaproic acid
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (684.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.84 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES NC(CCCCN)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 146.19
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.