Learn More
DL-Lysine, MedChemExpress
Código de producto. 16441158
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16441158 5 g 5 g
16432399 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 16441158
Marca: Medchem Express HYB2236
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress DL-Lysine is a racemic mixture of the D-Lysine and L-Lysine. Lysine is an α-amino acid that is used in the biosynthesis of proteins.
DL-Lysine is a racemic mixture of the D-Lysine and L-Lysine. Lysine is an α-amino acid that is used in the biosynthesis of proteins.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Lysine
CAS 70-54-2
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H14N2O2
Sinónimo (±)-2,6-Diaminocaproic acid
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (684.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.84 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES NC(CCCCN)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 146.19
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido