Learn More
Monoclorhidrato de DL-lisina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10300684
Monoclorhidrato de DL-lisina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10300684 Tienda Thermo Scientific Productos
1 kg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10300684
Marca: Thermo Scientific 413370010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-53-1
Fórmula molecular C6H15ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 182.65
Número MDL MFCD00064563
Clave InChI BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-lysine monohydrochloride, 2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, dl-lysine hydrochloride, lysine monohydrochloride, dl-lysine mono hydrochloride, lysine, hydrochloride 1:1, lysine, monohydrochloride, dl-2,6-diaminohexanoic acid monohydrochloride, lysine, dl, dl-lysinemonohydrochloride
PubChem CID 12047
Nombre IUPAC Ácido 2,6-diaminohexanoico;clorhidrato
SMILES Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Lysine monohydrochloride
Punto de fusión 267.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2(CH2)4CH(NH2)COO·HCl
Rotación específica −1° to +1° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Índice Merck 14, 5636
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvos, gránulos o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • DL-Lysine monohydrochloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Monoclorhidrato de DL-lisina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >