Learn More
Ácido DL-málico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10025723
Click to view available options
Cantidad:
250g
500g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6915-15-7
Fórmula molecular C4H6O5
Peso molecular (g/mol) 134.087
Número MDL MFCD00064212
Clave InChI BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxibutanodioico
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Malic acid
Punto de fusión De 128,0 °C a 132,0 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal HO2CCH2CH(OH)CO2H
Información de solubilidad Solubilidad en agua:558 g/l (20 °C).Otras solubilidades:82,70 g/100 g de metanol-17,75 g/100 g de acetona (20 °C, 45,53 g/100 g de etanol-20,70 g/100 g de dioxano (20 °C, 0,84 g/100 g de éter dietílico (20 °C), prácticamente insoluble en benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.09
Porcentaje de pureza 99+%
Cantidad 500g
Temperatura de inflamación de 203 °C
Envase Frasco de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Malic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2