Learn More
Ácido DL-mercaptosuccínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10133270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133270 500 g Frasco de vidrio 500 g
10574051 100 g Frasco de vidrio 100 g
11995721 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10133270
Marca: Thermo Scientific Acros 125555000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70-49-5 | C4H6O4S | 150.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-49-5
Fórmula molecular C4H6O4S
Peso molecular (g/mol) 150.15
Clave InChI NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercaptosuccinic acid, thiomalic acid, 2-thiomalic acid, 2-mercaptosuccinic acid, monomercaptosuccinic acid, butanedioic acid, mercapto, malic acid, 2-thio, mercaptosuccinate, 2-sulfanylsuccinic acid, dl-mercaptosuccinic acid
PubChem CID 6268
ChEBI CHEBI:38705
Nombre IUPAC ácido 2-sulfanilbutanodioico
SMILES C(C(C(=O)O)S)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Mercaptosuccinic acid
Punto de fusión 152°C to 155°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2CH(SH)CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 03,439
Índice Merck 15,9496
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: 500g/L ethanol (20°C),soluble in acetone,moderately soluble in ether,chloroform,practically insoluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino