Learn More
DL-N-Benzoil-2-metilserina, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DL-N-Benzoyl-2-methylserine |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | 153.0°C to 159.0°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,aq. naoh,aq. na2co3 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.23 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- DL-N-Benzoyl-2-methylserine