Learn More
DL-fenilalaninol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460319
25 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16088-07-6
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.209
Número MDL MFCD00066689
Clave InChI STVVMTBJNDTZBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-phenylalaninol, 2-amino-3-phenyl-1-propanol, phenylalaninol, s-phenylalaninol, l-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-benzylethanolamine, benzenepropanol, beta-amino, s-beta-aminobenzenepropanol, chembl21676, 2-amino-3-phenyl-propan-1-ol
PubChem CID 76652
Nombre IUPAC 2-amino-3-fenilpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Phenylalaninol
Punto de fusión 69°C to 73°C
Número UN UN3259
Beilstein 2208237
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido
RUO – Research Use Only
Título del producto
DL-fenilalaninol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >