Learn More
Dl-fenilglicinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15460909
Dl-fenilglicinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460909
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 15460909
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63932.06
Solicitar formato a granel o personalizado
A chiral arylalkylamine used as organocatalysts. Used in the synthesis of chiral diamines also in determination of chiral recognition properties of novel fluorescent chemosensors for amino acid. an efficient and practical synthesis of l-. alpha.-amino acids using (r)-phenylglycinol as a chiral auxiliary.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Una arilalquilamina quiral utilizada como organocatalizador. Utilizada en la síntesis de diaminas quirales y también en la determinación de las propiedades de reconocimiento quiral de nuevos quimiosensores fluorescentes para aminoácidos. Una síntesis eficiente y práctica de l-alfa-aminoácidos usando (r)-fenilglicinol como auxiliar quiral.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7568-92-5
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00130145
Clave InChI IJXJGQCXFSSHNL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-phenylglycinol, dl-2-phenylglycinol, dl-phenylglycinol, 2-amino-2-phenylethan-1-ol, 2-phenyl-dl-glycinol, beta-aminophenethyl alcohol, 2-amino-2-phenyl-ethanol, benzeneethanol, beta-amino, r-2-phenylglycinol, phenethyl alcohol, beta-amino
PubChem CID 92466
Nombre IUPAC 2-amino-2-feniletanol
SMILES NC(CO)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Phenylglycinol
Punto de fusión 49°C to 53°C
Color Blanco
Beilstein 971219
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY28I009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2023 Catalog NumberH63932.06,H63932.14,H63932.22
Número de loteP15I009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberH63932.06,H63932.14,H63932.22
Número de loteQ29H040 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberH63932.06,H63932.14,H63932.22
Número de loteP24H014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH63932.06,H63932.14,H63932.22
Número de loteN07G016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH63932.06,H63932.14,H63932.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dl-fenilglicinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >