Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Serina 99 %
Código de producto. 10083853 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10083853
Brand: Thermo Scientific Chemicals 132655000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 302-84-1
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.093
Número MDL MFCD00064223
Clave InChI MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-hidroxipropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Specifications
Nombre del producto químico o material DL-Serine
Amonio 200ppm max.
Color Blanco
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Otros aminoácidos 0.5% max. (TLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 511
Sulfato 500ppm max.
Índice Merck 15, 8599
Transmitancia 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Densidad 1.53g/mL
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.5%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.