Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Serina 99 % Código de producto.: 11482188
Thermo Scientific Chemicals DL-Serina 99 %
Código de producto. 11482188
100 g, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11482188
Marca: Thermo Scientific Chemicals A15184.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
DL-Serine is used in the synthesis of novel tryptoline derivatives as IDO (indoleamine 2,3-Deoxygenase) inhibitors, for potential use in Alzheimer’s treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DL-Serina se utiliza en la síntesis de los nuevos derivados de la triptolina como inhibidores de la IDO (indoleamina 2,3-Deoxigenasa), para su posible uso en el tratamiento del Alzheimer.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacene en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-84-1
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.093
Número MDL MFCD00064223
Clave InChI MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-hidroxipropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Serine
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Beilstein 1721402
Índice Merck 14,8460
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote10255826 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/07/2025 Código de productoA15184.36,A15184.22
Número de lote10254750 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de productoA15184.36,A15184.22
Número de lote10248160 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/09/2023 Código de productoA15184.36,A15184.22
Número de lote10238204 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Código de productoA15184.36,A15184.22
Número de loteG15184 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Código de productoA15184.36,A15184.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals DL-Serina 99 % >