Learn More
DL-serina, no animal, ≥ 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15825188 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15825188 100 g Frasco de plástico 100 g
15885328 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
2 options
Código de producto. 15825188
Marca: Thermo Scientific J21486.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 302-84-1
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.093
Número MDL MFCD00064223
Clave InChI MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-hidroxipropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Serine
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH2OHCHNH2COOH
Beilstein 1721402
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino