Learn More
Gibco™ DMEM/F-12
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11520396
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 11520396
Marca: Gibco™ 11320074
DMEM/F-12
El medio Eagle modificado de Dulbecco: mezcla de nutrientes F-12 (DMEM/F-12) se utiliza ampliamente como un medio basal para fomentar el crecimiento de diferentes células de mamíferos. Las células cultivadas con éxito en DMEM/F-12 incluyen MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de DMEM/F-12 Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Encuentre la formulación correcta con la herramienta de selección de medios.Gibco™ DMEM/F-12 es una mezcla en proporción 1:1 de DMEM y F-12 de Ham. Esta formulación combina las altas concentraciones de glucosa, aminoácidos y vitaminas del DMEM con la amplia variedad de componentes de F-12.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM/F-12 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DMEM/F-12 Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11320-033). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
DMEM/F-12 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM/F-12 podría requerir suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). DMEM/F-12 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio Eagle modificado de Dulbecco
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin HEPES
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 500 mL
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 7 hasta 7,4
Estado normativo CE-IVD
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio Eagle modificado de Dulbecco, 500 ml, forma líquida, concentración 1X, pH de 7 a 7.4, temperatura de almacenamiento de 2 a 8 °C, 12 meses de vida útil, certificado según la norma ISO 13485, para favorecer el crecimiento de células de mamíferos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dichlorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,6-Dichlorobenzoicacid