Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, suplemento GlutaMAX™
Descripción
DMEM/F-12 (medio Eagle modificado de Dulbecco/mezcla de nutrientes F-12) se utiliza ampliamente como un medio basal para fomentar el crecimiento de diferentes células de mamíferos. Las células cultivadas con éxito en DMEM/F-12 incluyen MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de DMEM/F-12 para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Uso de DMEM/F-12
DMEM/F-12 es una mezcla 1:1 de DMEM y F-12 de Ham. Esta formulación combina las altas concentraciones de glucosa, aminoácidos y vitaminas de DMEM con la amplia variedad de componentes de F-12. DMEM/F-12 con el suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar. DMEM/F-12 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM/F-12 podría requerir una suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). El DMEM/F-12 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5–10 % para mantener el pH fisiológico.
Sistema de fabricación y calidad conforme las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM/F-12 se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, podemos ofrecer un producto DMEM/F-12 idéntico realizado en nuestras instalaciones de Escocia (31331-028). Estas instalaciones también están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Uso de DMEM/F-12
DMEM/F-12 es una mezcla 1:1 de DMEM y F-12 de Ham. Esta formulación combina las altas concentraciones de glucosa, aminoácidos y vitaminas de DMEM con la amplia variedad de componentes de F-12. DMEM/F-12 con el suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar. DMEM/F-12 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM/F-12 podría requerir una suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). El DMEM/F-12 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5–10 % para mantener el pH fisiológico.
Sistema de fabricación y calidad conforme las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM/F-12 se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, podemos ofrecer un producto DMEM/F-12 idéntico realizado en nuestras instalaciones de Escocia (31331-028). Estas instalaciones también están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio DMEM/F-12 |
| Con aditivos | GlutaMAX, Rojo de fenol, Piruvato sódico |
| Sin aditivos | Sin HEPES |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| Cantidad | 500 ml |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| pH | Desde 6,8 hasta 7,2 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
| Mostrar más |