Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, polvo
DMEM/F-12, polvo
59.50€ - 246.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
---|---|
Formulario | Polvo |
Sin aditivos | Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
pH | Desde 6,2 hasta 6,6 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11594456
|
Gibco™
32500035 |
10 l |
59.50€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11504466
|
Gibco™
32500043 |
50 L |
246.00€
50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El medio Eagle modificado de Dulbecco: mezcla de nutrientes F-12 (DMEM/F-12) se utiliza ampliamente como un medio basal para fomentar el crecimiento de diferentes células de mamíferos. Las células cultivadas con éxito en DMEM/F-12 incluyen MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de DMEM/F-12 Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios. DMEM/F-12 Gibco™ es una mezcla en proporción 1:1 de DMEM y F-12 de Ham. Esta formulación combina las altas concentraciones de glucosa, aminoácidos y vitaminas del DMEM con la amplia variedad de componentes de F-12.Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM/F-12 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DMEM/F-12 Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (12500-096). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
DMEM/F-12 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM/F-12 podría requerir suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). DMEM / F-12 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico.
Las formas en polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación (consulte el protocolo para obtener más información).
Especificaciones
Normas ISO 13485, FDA | |
Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico | |
Desde 6,2 hasta 6,6 |
Polvo | |
Cultivo de células de mamíferos |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 36 meses
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gibco™ DMEM/F-12, polvo