Learn More
Gibco™ DMEM, alto contenido en glucosa
GREENER_CHOICE
DMEM, alto contenido en glucosa
Marca:  Gibco™ 41965120
238.21 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21941" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10444022
  • 265.00€ / 6 litros
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) se utiliza ampliamente como medio basal para favorecer el crecimiento de numerosas células de mamífero diferentes. Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del DMEM de Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares.
El DMEM es único con respecto a otros medios, ya que contiene cuatro veces la concentración de aminoácidos y vitaminas que el medio esencial mínimo de Eagle. El DMEM se formuló originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, y con o sin piruvato sódico.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DMEM Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11965-084). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
DMEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM requiere suplementación, generalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). DMEM utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Normas ISO 13485, FDA
Medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM), 6 x 1000 ml, líquido, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,4, con alto contenido en glucosa, L-glutamina, rojo de fenol, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 320 a 360 mOsm/kg, para el cultivo de células de mamíferos
Líquido
Alto contenido en glucosa, Glutamina, Rojo de fenol
Cultivo de células de mamíferos
6 x 1000 ml
De 2 a 8 °C
1 X
Medio Eagle modificado de Dulbecco
Sin HEPES, Sin piruvato sódico
7,0 - 7,4