Learn More
Gibco™ DMEM, alto contenido en glucosa, suplemento GlutaMAX™, piruvato
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7075807
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
5000 ml
11594446 500 ml 500 ml
12077549 10 x 500 ml 5000 ml
2 options
Código de producto. 11594446
Marca: Gibco™ 31966021
DMEM, alto contenido en glucosa, suplemento GlutaMAX™, piruvato
El DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) se utiliza ampliamente como un medio basal para favorecer el crecimiento de diferentes células de mamífero. Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de DMEM para diversas aplicaciones de cultivos celulares.
Uso de DMEM
El medio DMEM es único con respecto a otros medios, ya que contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo de Eagle. DMEM se formuló originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, y con o sin piruvato sódico. DMEM con el suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar. DMEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM requiere suplementación, generalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). DMEM utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5–10 % CO2 para mantener el pH fisiológico.
Uso del producto
Diseñado para aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares y de tejido ex vivo. PRECAUCIÓN: cuando se utiliza como dispositivo médico, la ley federal restringe su venta a los médicos o por orden de estos. Los clientes que utilicen el DMEM Gibco™ en un proceso de fabricación y deban presentar documentación a la FDA podrán solicitarnos una carta de autorización en la que se haga referencia a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF) de tipo II.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
DMEM está fabricado en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto DMEM idéntico realizado en nuestras instalaciones de Escocia (31966-021). Estas instalaciones también están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio Eagle modificado de Dulbecco
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Piruvato sódico, GlutaMAX, Rojo fenol
Sin aditivos Sin HEPES
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de tejidos y cultivos celulares, cultivo de células de mamíferos
Cantidad 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 6,8 hasta 7,2
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM), 500 ml, líquido, concentración 1X, pH de 6,8 a 7,2, con bajo contenido en glucosa, GlutaMAX™, piruvato sódico, rojo de fenol, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 320 a 360 mOsm/kg, para el cultivo de células de mamíferos