Learn More
Gibco™ DMEM, bajo nivel de glucosa, suplemento GlutaMAX™, piruvato
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7075810
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
5000 ml
11580586 10 x 500 ml 5000 ml
11570586 500 ml 500 ml
2 options
Código de producto. 11580586
Marca: Gibco™ 21885108
DMEM, bajo nivel de glucosa, suplemento GlutaMAX™, piruvato
El medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) se utiliza ampliamente como medio basal para favorecer el crecimiento de numerosas células de mamífero diferentes. Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del DMEM de Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
El DMEM es único con respecto a otros medios, ya que contiene cuatro veces la concentración de aminoácidos y vitaminas que el medio esencial mínimo de Eagle. DMEM se formuló originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, y con o sin piruvato sódico. DMEM Gibco™ con el suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DMEM Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (10567-022). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
DMEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM requiere suplementación, generalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). DMEM utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio DMEM
Con aditivos Nivel bajo de glucosa, Piruvato sódico, GlutaMAX, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin HEPES
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 10 x 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 7 hasta 7,2
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio DMEM, 500 ml, concentración 1X, forma líquida, con bajas cantidades de glucosa, piruvato sódico, GlutaMAX™, rojo fenol, pH de 7 a 7,2, vida útil de 12 meses, osmolalidad de 300 a 340 mOsm/kg, condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, se utiliza para cultivo de células de mamíferos