Learn More
Gibco™ DMEM, bajo contenido en glucosa, piruvato, sin glutamina, sin rojo fenol
DMEM, bajo contenido en glucosa, piruvato, sin glutamina, sin rojo fenol
23.48€ - 211.00€
Especificaciones
Concentración | 1 X |
---|---|
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Medio DMEM |
Con aditivos | Bajo nivel de glucosa, Piruvato sódico |
Sin aditivos | Sin rojo fenol, Sin glutamina, Sin HEPES |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11570406
![]() |
Gibco™
11880028 |
500 mL |
23.48€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11580406
![]() |
Gibco™
11880036 |
10 x 500 ml |
211.00€
5000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) se utiliza ampliamente como medio basal para favorecer el crecimiento de numerosas células de mamífero diferentes. Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, Cos-7 y PC-12. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del DMEM de Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.El DMEM es único con respecto a otros medios, ya que contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo de Eagle. El DMEM se formuló originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DMEM Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11054-020). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
DMEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el medio DMEM requiere suplementación, normalmente con suero bovino fetal (SBF) al 10 %. El DMEM utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (3.7 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con un 5-10% de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
1 X | |
Medio DMEM | |
Sin rojo fenol, Sin glutamina, Sin HEPES | |
Normas ISO 13485, FDA | |
Para uso exclusivo en investigación |
Líquido | |
Bajo nivel de glucosa, Piruvato sódico | |
Cultivo de células de mamíferos | |
Desde 7 hasta 7,4 | |
De 2 a 8 °C |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gibco™ DMEM, bajo contenido en glucosa, piruvato, sin glutamina, sin rojo fenol